Pentyl hexanoate ≥98.0%
Leverantör: TCI
H0106-25ML H0106-500ML
TCIAH0106-25MLEA 255 SEK
TCIAH0106-25ML TCIAH0106-500ML
Pentyl hexanoate ≥98.0%
Pentyl hexanoate
Formel: C₁₁H₂₂O₂
Kokpunkt: 225 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –47 °C
Densitet: 0,858 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 91°C
MDL Number: MFCD00027281
CAS nummer: 540-07-8
EINECS: 208-732-4
Merck Index: 14,00605
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc8b483373c2cb5e83369a65defd3325d860d7e6&vid=fc8b483373c2cb5e83369a65defd3325d860d7e6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %