Hexyl hexanoate ≥98.0%
Leverantör: TCI
C1514-25ML C1514-500ML
TCIAC1514-25MLEA 215 SEK
TCIAC1514-25ML TCIAC1514-500ML
Hexyl hexanoate ≥98.0%
Hexyl hexanoate
Formel: C₁₂H₂₄O₂
Kokpunkt: 244°C
Smältpunkt: –55 °C
Densitet: 0,863 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00053808
CAS nummer: 6378-65-0
EINECS: 228-952-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ed312b075ccc496d9b9f23030d880926edf41f3&vid=0ed312b075ccc496d9b9f23030d880926edf41f3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %