Ethyl-6-bromohexanoate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 6-Bromocaproic acid ethyl ester, 6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromohexanoate
B1465-25G B1465-250G
TCIAB1465-25GEA 655 SEK
TCIAB1465-25G TCIAB1465-250G
Ethyl-6-bromohexanoate ≥98.0%
Ethyl-6-bromohexanoate
Formel: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
Kokpunkt: 130°C
Smältpunkt: 33 °C
Densitet: 1,2592 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 58°C
MDL Number: MFCD00000270
CAS nummer: 25542-62-5
EINECS: 247-085-2
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a33d18198286344526cabb3d5d1c553ff8c5beac&vid=a33d18198286344526cabb3d5d1c553ff8c5beac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %