α-Angelicalactone ≥98.0%
Leverantör: TCI
Synonyms: 5-Methylfuran-2(3H)-one
A1090-25G A1090-100G
TCIAA1090-25GEA 685 SEK
TCIAA1090-25G TCIAA1090-100G
α-Angelicalactone ≥98.0%
α-Angelicalactone
Formel: C₅H₆O₂
MW: 98.1 g/mol
Kokpunkt: 56°C
Smältpunkt: 0
Flampunkt: 68°C
MDL Number: MFCD00005375
CAS nummer: 591-12-8
EINECS: 209-701-8
Merck Index: 14,00647
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa4b876e4db66e15e1e78edbf4a00fdb12663718&vid=aa4b876e4db66e15e1e78edbf4a00fdb12663718&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %