(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2-Bromo-γ-butyrolactone, (±)-2-Bromobutan-4-olide, 2-Bromo-4-butanolide, (±)-2-Bromo-4-hydroxybutanoic acid lactone, (±)-2-Bromo-4-butanolide
B1228-25G B1228-500G
TCIAB1228-25GEA 310 SEK
TCIAB1228-25G TCIAB1228-500G
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone ≥95.0%
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone
Formel: C₄H₅BrO₂
MW: 164,99 g/mol
Kokpunkt: 140°C
Densitet: 1,994 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005387
CAS nummer: 5061-21-2
EINECS: 225-764-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cd45c79b295b8d72243e2f063cea52ad79779ad&vid=7cd45c79b295b8d72243e2f063cea52ad79779ad&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 95.0 %