(±)-β-Citronellol ≥95.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
C0370-25ML
C0370-500ML
C0370-100ML
TCIAC0370-25MLEA
215
SEK
TCIAC0370-25ML
TCIAC0370-500ML
TCIAC0370-100ML
(±)-β-Citronellol ≥95.0%
(±)-β-Citronellol
Formel:
C₁₀H₂₀O Kokpunkt: 220°C Densitet: 0,86 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 102°C |
MDL Number:
MFCD00002935 CAS nummer: 106-22-9 EINECS: 203-375-0 ADR: 9,III Merck Index: 14,02330 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |