4,4'-Isopropylidendifenol ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Bisfenol A
B0494-25G B0494-500G
TCIAB0494-25GEA 215 SEK
TCIAB0494-25G TCIAB0494-500G
4,4'-Isopropylidendifenol ≥99.0%
4,4'-Isopropylidendifenol
Formel: C₁₅H₁₆O₂
Kokpunkt: 401 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 155 °C
Densitet: 1,205 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 227 °C
MDL Number: MFCD00002366
CAS nummer: 80-05-7
EINECS: 201-245-8
Merck Index: 14,01297
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7325075674977770d7c61ef0918870db07b68272&vid=7325075674977770d7c61ef0918870db07b68272&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency