5-Isopropyl-2-methylphenol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
C0026-25G
C0026-500G
C0026-100G
TCIAC0026-25GEA
255
SEK
TCIAC0026-25G
TCIAC0026-500G
TCIAC0026-100G
5-Isopropyl-2-methylphenol ≥98.0%
5-Isopropyl-2-methylphenol
Formel:
C₁₀H₁₄O Kokpunkt: 237 °C (1013 hPa) Densitet: 0,98 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 100°C |
MDL Number:
MFCD00002236 CAS nummer: 499-75-2 EINECS: 207-889-6 ADR: 8,III Merck Index: 14,01872 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |