4-Bromo-2,6-xylenol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 4-Bromo-2,6-dimethylphenol, 5-Bromo-2-hydroxy-3-xylene
B2060-25G B2060-250G
TCIAB2060-25GEA 1425 SEK
TCIAB2060-25G TCIAB2060-250G
4-Bromo-2,6-xylenol ≥98.0%
4-Bromo-2,6-xylenol
Formel: C₈H₉BrO
Kokpunkt: 259 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 79 °C
MDL Number: MFCD00002314
CAS nummer: 2374-05-2
EINECS: 219-153-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4b100be84d10a83a145d8bbd4dd8800c1d49838&vid=b4b100be84d10a83a145d8bbd4dd8800c1d49838&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C