N,N-Diethylethylenediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
2-(Diethylamino)ethylamine, 2-Aminoethyldiethylamine
D0505-25ML
D0505-500ML
TCIAD0505-25MLEA
215
SEK
TCIAD0505-25ML
TCIAD0505-500ML
N,N-Diethylethylenediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Diethylethylenediamine
Formel:
C₆H₁₆N₂ Kokpunkt: 146°C Smältpunkt: –70 °C Densitet: 0,82 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 40°C |
MDL Number:
MFCD00008176 CAS nummer: 100-36-7 EINECS: 202-844-7 UN: 2685 ADR: 8,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |