Pimelonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Heptanedinitrile, 1,5-Dicyanopentane, Pentamethylene dicyanide
P0049-25ML
P0049-500ML
TCIAP0049-25MLEA
605
SEK
TCIAP0049-25ML
TCIAP0049-500ML
Pimelonitrile ≥98.0%
Pimelonitrile
Formel:
C₇H₁₀N₂ MW: 122,17 g/mol Kokpunkt: 175°C Smältpunkt: –31 °C Densitet: 0,95 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: ≥ 112 °C |
MDL Number:
MFCD00001980 CAS nummer: 646-20-8 EINECS: 211-469-8 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |