Adiponitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Hexanedinitrile
A0168-25ML A0168-500ML
TCIAA0168-25MLEA 215 SEK
TCIAA0168-25ML TCIAA0168-500ML
Adiponitrile ≥98.0%
Adiponitrile
Formel: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Kokpunkt: 296
Smältpunkt: 2
Flampunkt: 93°C
MDL Number: MFCD00001975
CAS nummer: 111-69-3
EINECS: 203-896-3
UN: 2205
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58e68b6a63150c12fe3cbf6dd92534946da6a86f&vid=58e68b6a63150c12fe3cbf6dd92534946da6a86f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %