1,3-Diaminopentane ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 1,3-Pentanediamine
D2252-25ML D2252-500ML
TCIAD2252-25MLEA 230 SEK
TCIAD2252-25ML TCIAD2252-500ML
1,3-Diaminopentane ≥96.0%
1,3-Diaminopentane
Formel: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Kokpunkt: 164°C
Flampunkt: 59°C
MDL Number: MFCD00134550
CAS nummer: 589-37-7
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a2d7565d5f97e26fff01dc03b195476e75edfa9&vid=2a2d7565d5f97e26fff01dc03b195476e75edfa9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %