(±)-1,2-Octanediol ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 1,2-Octanediol, (±)-1,2-Octylene glycol, (±)-1,2-Dihydroxy octane
O0277-25G O0277-400G
TCIAO0277-25GEA 405 SEK
TCIAO0277-25G TCIAO0277-400G
(±)-1,2-Octanediol ≥96.0%
(±)-1,2-Octanediol
Formel: C₈H₁₈O₂
MW: 146,23 g/mol
Kokpunkt: 243 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 36 °C
MDL Number: MFCD00010738
CAS nummer: 1117-86-8
EINECS: 214-254-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d85cee1271962a539af9ebec17cfc301d9700733&vid=d85cee1271962a539af9ebec17cfc301d9700733&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %