N,N'-Diethylethylenediamine ≥95.0%
Leverantör: TCI
Fara
D0287-25ML D0287-5ML
TCIAD0287-25MLEA 1425 SEK
TCIAD0287-25ML TCIAD0287-5ML
N,N'-Diethylethylenediamine ≥95.0%
N,N'-Diethylethylenediamine
Formel: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21 g/mol
Kokpunkt: 150°C
Smältpunkt: -11
Flampunkt: 33°C
MDL Number: MFCD00009033
CAS nummer: 111-74-0
EINECS: 203-902-4
UN: 2685
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4be3f60b1a219182a15ae063a47ba174b574bab&vid=f4be3f60b1a219182a15ae063a47ba174b574bab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %