Trietylenglykol ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2,2'-(Ethylenedioxy)diethanol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))diethanol
T0428-25G T0428-500G
TCIAT0428-25GEA 215 SEK
TCIAT0428-25G TCIAT0428-500G
Trietylenglykol ≥99.0%
Trietylenglykol
Formel: C₆H₁₄O₄
MW: 150,17 g/mol
Kokpunkt: 276°C
Smältpunkt: –7 °C
Densitet: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 174°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002880
CAS nummer: 112-27-6
EINECS: 203-953-2
Merck Index: 14,09670
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=077e60635e9f31a1bf9a36de51860812a4eb8769&vid=077e60635e9f31a1bf9a36de51860812a4eb8769&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %