2-(2-Metoxietoxi)etanol 99,0 GC_ANALYSMETOD Stabilised
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol methyl ether
Stabilization: BHT
M0537-25ML M0537-500ML
TCIAM0537-25MLEA 215 SEK
TCIAM0537-25ML TCIAM0537-500ML
2-(2-Metoxietoxi)etanol 99,0 GC_ANALYSMETOD Stabilised
2-(2-Metoxietoxi)etanol
Formel: C₅H₁₂O₃
MW: 120.15 g/mol
Kokpunkt: 193°C
Smältpunkt: -65
Flampunkt: 105°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002871
CAS nummer: 111-77-3
EINECS: 203-906-6
Merck Index: 14,06037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e68b16eed9412582cc2e6035884b3ffb27f9186&vid=1e68b16eed9412582cc2e6035884b3ffb27f9186&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %