N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide ≥95.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
B0830-25ML
B0830-5ML
B0830-100ML
TCIAB0830-25MLEA
1225
SEK
TCIAB0830-25ML
TCIAB0830-5ML
TCIAB0830-100ML
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide ≥95.0%
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Formel:
C₈H₁₈F₃NOSi₂ Kokpunkt: 142°C Smältpunkt: –41 °C Densitet: 0,96 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 24°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00008269 CAS nummer: 25561-30-2 EINECS: 247-103-9 UN: 2924 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |