Tris(4-methoxyphenyl)phosphine ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Tris(p-methoxyphenyl)phosphine
T0861-25G
T0861-5G
TCIAT0861-25GEA
3075
SEK
TCIAT0861-25G
TCIAT0861-5G
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine ≥97.0%
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
Formel:
C₂₁H₂₁O₃P MW: 352.37 g/mol Kokpunkt: 446 Smältpunkt: 135 |
MDL Number:
MFCD00014896 CAS nummer: 855-38-9 EINECS: 212-723-0 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 130.0 to 135.0 deg-C |