trans-2-Pentenoic acid ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
(E)-Pent-2-enoic acid, 2-Pentenoic acid
P0345-25ML
P0345-5ML
TCIAP0345-25MLEA
1650
SEK
TCIAP0345-25ML
TCIAP0345-5ML
trans-2-Pentenoic acid ≥95.0%
trans-2-Pentenoic acid
Formel:
C₅H₈O₂ MW: 100,12 g/mol Kokpunkt: 97°C Densitet: 0,9903 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 102°C |
MDL Number:
MFCD00002704 CAS nummer: 13991-37-2 EINECS: 237-791-9 UN: 3265 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |