Ethyl crotonate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: trans-Crotonic acid ethyl ester, 2-Butenoic acid ethyl ester, Crotonic acid ethyl ester, Ethyl trans-2-butenoate, trans-Ethyl crotonate, trans-2-Butenoic acid ethyl ester
C0418-25ML C0418-500ML
TCIAC0418-25MLEA 375 SEK
TCIAC0418-25ML TCIAC0418-500ML
Ethyl crotonate ≥98.0%
Ethyl crotonate
Formel: C₆H₁₀O₂
Kokpunkt: 143 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –79 °C
Densitet: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 39°C
MDL Number: MFCD00009289
CAS nummer: 623-70-1
EINECS: 210-808-7
UN: 1862
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02597
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87f42fde61a41a0e6d5de01456b3cb8fa56165a5&vid=87f42fde61a41a0e6d5de01456b3cb8fa56165a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %