Tetrabromophthalic anhydride ≥95.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
T0046-25G
T0046-100G
TCIAT0046-25GEA
215
SEK
TCIAT0046-25G
TCIAT0046-100G
Tetrabromophthalic anhydride ≥95.0%
Formel:
C₈Br₄O₃ Kokpunkt: 477 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 280°C Densitet: 2,93 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00005919 CAS nummer: 632-79-1 EINECS: 211-185-4 |