Methyl propiolate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
P0528-25ML P0528-5ML
TCIAP0528-25MLEA 1750 SEK
TCIAP0528-25ML TCIAP0528-5ML
Methyl propiolate ≥98.0%
Methyl propiolate
Formel: C₄H₄O₂
Kokpunkt: 102°C
Densitet: 1,196 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 10°C
MDL Number: MFCD00008572
CAS nummer: 922-67-8
EINECS: 213-083-5
UN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb64dd76ac8ff5bd0f37a3b79a6e6fde0c8e4cc1&vid=eb64dd76ac8ff5bd0f37a3b79a6e6fde0c8e4cc1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %