Octyltrichlorosilane 98,0 GC, T
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Trichloro(octyl)silane
O0168-25G O0168-250G
TCIAO0168-25GEA 1825 SEK
TCIAO0168-25G TCIAO0168-250G
Octyltrichlorosilane 98,0 GC, T
Octyltrichlorosilane
Formel: C₈H₁₇Cl₃Si
MW: 247.67 g/mol
Kokpunkt: 229°C
Densitet: 1.07
Flampunkt: 96°C
MDL Number: MFCD00000488
CAS nummer: 5283-66-9
EINECS: 226-112-1
UN: 1801
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63e1d99b739f825884a20fbd096d49f451a77f1d&vid=63e1d99b739f825884a20fbd096d49f451a77f1d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %