Methoxytrimethylsilane ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Trimethyl(methoxy)silane
M0688-25ML M0688-250ML
TCIAM0688-25MLEA 325 SEK
TCIAM0688-25ML TCIAM0688-250ML
Methoxytrimethylsilane ≥98.0%
Methoxytrimethylsilane
Formel: C₄H₁₂OSi
MW: 104.22 g/mol
Kokpunkt: 57°C
Densitet: 0.755
Flampunkt: –30°C
MDL Number: MFCD00008344
CAS nummer: 1825-61-2
EINECS: 217-369-0
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c38024f1fa4a16de76e2131e01a9da6e69176b8&vid=4c38024f1fa4a16de76e2131e01a9da6e69176b8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %