Hexyl formate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Formic acid hexyl ester, n-Hexyl formate
H1271-25ML H1271-500ML
TCIAH1271-25MLEA 215 SEK
TCIAH1271-25ML TCIAH1271-500ML
Hexyl formate ≥98.0%
Hexyl formate
Formel: C₇H₁₄O₂
Kokpunkt: 156°C
Smältpunkt: –63°C
Densitet: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 48°C
MDL Number: MFCD00046146
CAS nummer: 629-33-4
EINECS: 211-087-1
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e06d3ba1a312902ed2737d827226d57c6060399&vid=6e06d3ba1a312902ed2737d827226d57c6060399&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %