Ethoxytrimethylsilane ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Trimethyl(ethoxy)silane
T1394-25ML T1394-250ML
TCIAT1394-25MLEA 390 SEK
TCIAT1394-25ML TCIAT1394-250ML
Ethoxytrimethylsilane ≥98.0%
Ethoxytrimethylsilane
Formel: C₅H₁₄OSi
MW: 118.25 g/mol
Kokpunkt: 75°C
Smältpunkt: -83
Flampunkt: –18°C
MDL Number: MFCD00009069
CAS nummer: 1825-62-3
EINECS: 217-370-6
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51728be01ee1bdf191b77338f2bb080ec2d0d749&vid=51728be01ee1bdf191b77338f2bb080ec2d0d749&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %