Furfuryl acetate ≥97.0%
Leverantör: TCI
A0903-25ML A0903-100ML
TCIAA0903-25MLEA 405 SEK
TCIAA0903-25ML TCIAA0903-100ML
Furfuryl acetate ≥97.0%
Furfuryl acetate
Formel: C₇H₈O₃
Kokpunkt: 175 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,1176 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 65°C
MDL Number: MFCD00003251
CAS nummer: 623-17-6
EINECS: 210-775-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe051d5dad9c16d50471d9b5f5a6e943c64df61f&vid=fe051d5dad9c16d50471d9b5f5a6e943c64df61f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %