2-(2-Butoxyethoxy) etylacetat ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Diethyleneglycolmonobutyletheracetate, Diethylene glycol monobutyl ether acetate
D0499-25ML D0499-500ML
TCIAD0499-25MLEA 230 SEK
TCIAD0499-25ML TCIAD0499-500ML
2-(2-Butoxyethoxy) etylacetat ≥98.0%
2-(2-Butoxyethoxy) etylacetat
Formel: C₁₀H₂₀O₄
MW: 204,27 g/mol
Kokpunkt: 247°C
Smältpunkt: –32°C
Densitet: 0,973 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 124°C
MDL Number: MFCD00009458
CAS nummer: 124-17-4
EINECS: 204-685-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d25ea0275f7af81671770dc76ffda92d36a36a14&vid=d25ea0275f7af81671770dc76ffda92d36a36a14&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %