Dimethyl sulphone ≥99.0%
Leverantör: TCI
M1239-25G
M1239-500G
TCIAM1239-25GEA
215
SEK
TCIAM1239-25G
TCIAM1239-500G
Dimethyl sulphone ≥99.0%
Dimethyl sulphone
Formel:
C₂H₆O₂S Kokpunkt: 238°C Smältpunkt: 107…110 °C Densitet: 1,17 g/cm³ (110 °C) |
MDL Number:
MFCD00007566 CAS nummer: 67-71-0 EINECS: 200-665-9 Merck Index: 14,03258 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 108.0 to 112.0 deg-C |