Methyl dichloroacetate ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
D0309-25G
D0309-500G
TCIAD0309-25GEA
215
SEK
TCIAD0309-25G
TCIAD0309-500G
Methyl dichloroacetate ≥99.0%
Methyl dichloroacetate
Formel:
C₃H₄Cl₂O₂ MW: 142,97 g/mol Kokpunkt: 143°C Smältpunkt: –52 °C Densitet: 1,3774 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 72°C |
MDL Number:
MFCD00000843 CAS nummer: 116-54-1 EINECS: 204-146-8 UN: 2299 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |