Bis(dimethylamino)dimethylsilane ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
B2150-25ML B2150-250ML
TCIAB2150-25MLEA 390 SEK
TCIAB2150-25ML TCIAB2150-250ML
Bis(dimethylamino)dimethylsilane ≥97.0%
Bis(dimethylamino)dimethylsilane
Formel: C₆H₁₈N₂Si
MW: 146,31 g/mol
Kokpunkt: 128°C
Smältpunkt: –98 °C
Densitet: 0,809 g/cm³ (22 °C)
Flampunkt: -7°C
MDL Number: MFCD00008296
CAS nummer: 3768-58-9
EINECS: 223-200-1
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2579e2a13d55841f64041503a58817ed00b1c54b&vid=2579e2a13d55841f64041503a58817ed00b1c54b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %