Cyanoättiksyraester ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
C0441-25G C0441-500G
TCIAC0441-25GEA 270 SEK
TCIAC0441-25G TCIAC0441-500G
Cyanoättiksyraester ≥99.0%
Cyanoättiksyraester
Formel: C₅H₇NO₂
MW: 113,12 g/mol
Kokpunkt: 209 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –22 °C
Densitet: 1,063 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 110°C
MDL Number: MFCD00001940
CAS nummer: 105-56-6
EINECS: 203-309-0
Merck Index: 14,03786
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dbe76ab860a87e843e238db979e99be310bead7&vid=4dbe76ab860a87e843e238db979e99be310bead7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %