Butyl cyanoacetate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Cyanoacetic acid butyl ester
C0440-25G C0440-500G
TCIAC0440-25GEA 245 SEK
TCIAC0440-25G TCIAC0440-500G
Butyl cyanoacetate ≥98.0%
Butyl cyanoacetate
Formel: C₇H₁₁NO₂
Kokpunkt: 231°C
Smältpunkt: –80 °C
Densitet: 1,001 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 112°C
MDL Number: MFCD00001941
CAS nummer: 5459-58-5
EINECS: 226-730-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7afc9a7c2af235731c3df203be9c70be1c0cd2e6&vid=7afc9a7c2af235731c3df203be9c70be1c0cd2e6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %