Allyl cyanoacetate ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
C1039-25G C1039-500G
TCIAC1039-25GEA 470 SEK
TCIAC1039-25G TCIAC1039-500G
Allyl cyanoacetate ≥97.0%
Allyl cyanoacetate
Formel: C₆H₇NO₂
Kokpunkt: 101°C
Smältpunkt: –40 °C
Densitet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 91 °C
MDL Number: MFCD00013817
CAS nummer: 13361-32-5
EINECS: 236-423-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d8e3551272b84bc05bac392a00a3bd2d1497e0b&vid=1d8e3551272b84bc05bac392a00a3bd2d1497e0b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %