Oleyl alcohol >60.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: cis-Octadec-9-en-1-ol, cis-9-Octadecen-1-ol
O0058-25ML O0058-500ML
TCIAO0058-25MLEA 215 SEK
TCIAO0058-25ML TCIAO0058-500ML
Oleyl alcohol >60.0%
Oleyl alcohol
Formel: C₁₈H₃₆O
Kokpunkt: 207°C
Smältpunkt: 13…19 °C
Densitet: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 189°C
MDL Number: MFCD00002993
CAS nummer: 143-28-2
EINECS: 205-597-3
Merck Index: 14,06831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5def11c849934f53c5dd8f8a783595d6350ce792&vid=5def11c849934f53c5dd8f8a783595d6350ce792&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 60.0 %