Oleyl amine >50.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
cis-9-Octadecenylamine, (9Z)-9-Octadecen-1-amine, (Z)-Octadec-9-en-1-amine
O0059-25ML
O0059-500ML
TCIAO0059-25MLEA
215
SEK
TCIAO0059-25ML
TCIAO0059-500ML
Oleyl amine >50.0%
Oleyl amine
Formel:
C₁₈H₃₇N MW: 267.5 g/mol Kokpunkt: 364 Smältpunkt: 21 Flampunkt: 158°C |
MDL Number:
MFCD00066507 CAS nummer: 112-90-3 EINECS: 204-015-5 UN: 2735 ADR: 8 II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 50.0 % |