tert-Butyl bromoacetate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
B1473-25G B1473-250G
TCIAB1473-25GEA 375 SEK
TCIAB1473-25G TCIAB1473-250G
tert-Butyl bromoacetate ≥98.0%
tert-Butyl bromoacetate
Formel: BrCH₂COOC(CH₃)₂
Kokpunkt: 76°C
Densitet: 1,338 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 49°C
MDL Number: MFCD00000188
CAS nummer: 5292-43-3
EINECS: 226-133-6
UN: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f4d7c239c54edfaeb33138007fbb73ab7f1ebec&vid=1f4d7c239c54edfaeb33138007fbb73ab7f1ebec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %