Benzothiazole ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Benzo[d]thiazole
B0092-25ML B0092-500ML B0092-100ML
TCIAB0092-25MLEA 230 SEK
TCIAB0092-25ML TCIAB0092-500ML TCIAB0092-100ML
Benzothiazole ≥96.0%
Benzothiazole
Formel: C₇H₅NS
MW: 135,19 g/mol
Kokpunkt: 231°C
Densitet: 1,246 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 107°C
MDL Number: MFCD00005775
CAS nummer: 95-16-9
EINECS: 202-396-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01107
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac384398827cfa1e792561d2ef78d4789cda7147&vid=ac384398827cfa1e792561d2ef78d4789cda7147&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %