Benzofuran ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2,3-Benzofuran, Benzo[b]furan, Benzo(b)furan, 1-Benzofuran, Coumarone
B0060-25G B0060-5G
TCIAB0060-25GEA 1275 SEK
TCIAB0060-25G TCIAB0060-5G
Benzofuran ≥99.0%
Benzofuran
Formel: C₈H₆O
MW: 118,14 g/mol
Kokpunkt: 173 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: < –18 °C
Densitet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 56°C
MDL Number: MFCD00005847
CAS nummer: 271-89-6
EINECS: 205-982-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01088
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe065720b7199f97e94f6e7d81893acac3b5e5b7&vid=fe065720b7199f97e94f6e7d81893acac3b5e5b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %