7-Nitro-1H-indazole ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
7-Nitroindazole, 7-NINA, 7-Nitro-1H-indazole
N0827-1G
N0827-5G
TCIAN0827-1GEA
815
SEK
TCIAN0827-1G
TCIAN0827-5G
7-Nitro-1H-indazole ≥97.0%
7-Nitro-1H-indazole
Formel:
C₇H₅N₃O₂ MW: 163,14 g/mol Smältpunkt: 190 °C Densitet: 1,56 g/cm³ (293 °C) |
MDL Number:
MFCD00022789 CAS nummer: 2942-42-9 EINECS: 220-934-4 |
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 184.0 to 188.0 deg-C |