6-Chloro-1-hexyne ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 6-Chlorohex-1-yne
C1493-5ML C1493-25ML
TCIAC1493-5MLEA 765 SEK
TCIAC1493-5ML TCIAC1493-25ML
6-Chloro-1-hexyne ≥97.0%
6-Chloro-1-hexyne
Formel: C₆H₉Cl
MW: 116,59 g/mol
Kokpunkt: 144°C
Flampunkt: 34°C
MDL Number: MFCD00013697
CAS nummer: 10297-06-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4ba5d952a73d026ef0308a9917979ac93432e33&vid=e4ba5d952a73d026ef0308a9917979ac93432e33&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %