9-Hydroxyfluorene ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 9-Fluorenol, Fluoren-9-ol
F0229-25G F0229-250G
TCIAF0229-25GEA 565 SEK
TCIAF0229-25G TCIAF0229-250G
9-Hydroxyfluorene ≥99.0%
9-Hydroxyfluorene
Formel: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Kokpunkt: 320 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 152…157 °C
Densitet: 1,151 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001135
CAS nummer: 1689-64-1
EINECS: 216-879-0
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c946466acea43c01ed39c39494aeeb9e2f2dcfc&vid=0c946466acea43c01ed39c39494aeeb9e2f2dcfc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 155.0 to 158.0 deg-C