5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
B2823-25G B2823-5G
TCIAB2823-25GEA 2700 SEK
TCIAB2823-25G TCIAB2823-5G
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine ≥97.0%
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Formel: C₄HBrCl₂N₂
MW: 227,87 g/mol
Kokpunkt: 288 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –1 °C
Densitet: 1,781 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00127818
CAS nummer: 36082-50-5
UN: 2923
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c391db09ff380877552ce52f6e7579b2980f840&vid=3c391db09ff380877552ce52f6e7579b2980f840&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %