Methyl levulinate ≥99.0%
Leverantör: TCI
L0044-25G
L0044-500G
L0044-100G
TCIAL0044-25GEA
270
SEK
TCIAL0044-25G
TCIAL0044-500G
TCIAL0044-100G
Methyl levulinate ≥99.0%
Methyl levulinate
Formel:
C₆H₁₀O₃ Kokpunkt: 196°C Smältpunkt: –24 °C Densitet: 1,05 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 72°C |
MDL Number:
MFCD00017499 CAS nummer: 624-45-3 EINECS: 210-846-4 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |