Butyl levulinate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: Levulinic acid butyl ester, 4-Oxovaleric acid butyl ester, Butyl 4-oxovalerate
L0138-25ML L0138-500ML
TCIAL0138-25MLEA 245 SEK
TCIAL0138-25ML TCIAL0138-500ML
Butyl levulinate ≥98.0%
Butyl levulinate
Formel: C₉H₁₆O₃
MW: 172,22 g/mol
Kokpunkt: 237°C
Densitet: 0,9975 g/cm³ (13 °C)
Flampunkt: 120°C
MDL Number: MFCD00009449
CAS nummer: 2052-15-5
EINECS: 218-143-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=108c1848fd1a78d73871b0ff44fa522268494d8d&vid=108c1848fd1a78d73871b0ff44fa522268494d8d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %