4-Methylthiazole ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
M0894-25G M0894-5G M0894-100G
TCIAM0894-25GEA 590 SEK
TCIAM0894-25G TCIAM0894-5G TCIAM0894-100G
4-Methylthiazole ≥98.0%
4-Methylthiazole
Formel: C₄H₅NS
Kokpunkt: 134°C
Densitet: 1,1187 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 32°C
MDL Number: MFCD00005340
CAS nummer: 693-95-8
EINECS: 211-764-1
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5371d1a0e792eceeed0ff1eda4fc6e37bd5d02b0&vid=5371d1a0e792eceeed0ff1eda4fc6e37bd5d02b0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %