4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
F0544-1G F0544-5G
TCIAF0544-1GEA 310 SEK
TCIAF0544-1G TCIAF0544-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98.0%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
Kokpunkt: 114 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 57°C
MDL Number: MFCD00061313
CAS nummer: 90176-80-0
UN: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a282deb84b3a36eef0e9e173fc21f75dcfdf7b2&vid=2a282deb84b3a36eef0e9e173fc21f75dcfdf7b2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %