4,6-Dichloropyrimidine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
D2488-25G
D2488-5G
TCIAD2488-25GEA
1275
SEK
TCIAD2488-25G
TCIAD2488-5G
4,6-Dichloropyrimidine ≥98.0%
4,6-Dichloropyrimidine
Formel:
C₄H₂Cl₂N₂ MW: 148,98 g/mol Kokpunkt: 176 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 64…66 °C Densitet: 1,734 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00006109 CAS nummer: 1193-21-1 EINECS: 214-770-2 UN: 3263 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 66.0 to 70.0 deg-C |