4,5-Dimethylthiazole ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
D2142-25G
D2142-5G
TCIAD2142-25GEA
830
SEK
TCIAD2142-25G
TCIAD2142-5G
4,5-Dimethylthiazole ≥98.0%
4,5-Dimethylthiazole
Formel:
C₅H₇NS Kokpunkt: 159°C Densitet: 1,0828 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 51°C |
MDL Number:
MFCD00005336 CAS nummer: 3581-91-7 EINECS: 222-703-3 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Purity (GC) | min. 98.0 % |